Merck
AMBH2D6F0338
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-chlorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
Clave InChI
JSHJJLQJRLNBBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56962-00-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)