Merck
AMBH2D6F02E5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,8H2,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
FYWHWEYTENZRRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41230-93-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)