AMBH2D6F027E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxypyrimidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clave InChI
OFKKQTPLZJNGOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)