Merck
AMBH2D6F01FD
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.21
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dimethyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-4-3-10-6(5(4)2)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
RPZBMBIIOOKZMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89639-74-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)