AMBH2D6F01F3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
FJRTVLWHONLTLA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)