Merck
AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
Clave InChI
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)