Merck
AMBH2D6F00EC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.12
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-2-pyrazinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrN3O2/c1-9(2,3)15-8(14)13-7-5-11-6(10)4-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
PNYUSBALYDXDRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-79-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)