Merck
AMBH2D6EF7EF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.11
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
HJEZRYIJNHAIGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110661-91-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)