Merck
AMBH2D6EF67E
Ambeed, Inc.
1-Benzylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12-8-4-5-9-14(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,15,16)
Clave InChI
FEUCBQVXYVZGCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21319-53-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)