AMBH2D6EEE85
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)