Merck
AMBH2D6EEE48
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-14-11(13)4-2-3-9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4,12H2,1H3
Clave InChI
CLKHQWJXESOLCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20637-09-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)