AMBH2D6EEA8D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-4-9-6(2)10-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
OTCUHRIIVIPBID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)