AMBH2D6EDEFA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl [5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]acetate
Inchi Code
1S/C16H22N4O2/c1-3-22-16(21)11-15-17-13-5-4-12(10-14(13)18-15)20-8-6-19(2)7-9-20/h4-5,10H,3,6-9,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Clave InChI
ANQVKHGDALCPFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)