Merck
AMBH2D6EDE63
Ambeed, Inc.
H-DL-Tyr-OMe·HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7;/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3;1H
Clave InChI
VXYFARNRGZWHTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68697-61-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)