Merck
AMBH2D6EDB54
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-1-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-7(5-6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
Clave InChI
JSZOAOLSEKSNTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white Solid or Lump or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146514-31-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)