Merck
AMBH2D6ECCEE
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinazolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(10)12-4-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
FHCKWLXHKAPOBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21419-48-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)