Merck
AMBH2D6EC547
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-5-6(10-7)3-4-9-5/h1-4,9H
InChI key
VFMNGOFEWIVDMH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887570-96-9.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887570-96-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)