Merck
AMBH2D6EC4FE
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
VJKXMTCBMRGJIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89640-03-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)