Merck
AMBH2D6EC0A6
Ambeed, Inc.
5,7-Dichlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,7-dichloro[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2N3S/c6-3-2-4(11-1-8-2)10-5(7)9-3/h1H
Clave InChI
XYBGDWLYHQAUQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13479-88-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)