Merck
AMBH2D6EBA34
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-(methylsulfonyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.09
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-11(9,10)5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OJWJBAZLEUHHDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193244-93-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)