AMBH2D6EBA15
Ambeed, Inc.
Fmoc-NH-PEG6-CH2CH2COOH
About This Item
Iupac Name
1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
Inchi Code
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
Clave InChI
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/882847-34-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)