Documentos clave
Z547131
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.690,00
US$ 1.690,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.690,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 1.690,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
150 mm
embudo capacidad
6,000 mL
vástago diám.
32 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)