Documentos clave
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.260,00
US$ 2.260,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 2.260,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS29/32
Altura
430 mm
capacidad
100 mL
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)