Merck
W6799
Pyruvic-1,2-13C2 acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CO13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
90.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥95% (CP)
bp
165 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)