W207101
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Número de FEMA:
2071
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2092
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.023
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)