Merck
T269751
(3S)-4-[(3,4-DIMETHOXYBENZYL)OXY]-3-[(TRIETHYLSILYL)OXY]BUTYL PHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H38O6SSi
Número de CAS:
Peso molecular:
494.728
MDL number:
Other Notes