Merck
T132977
1-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H20BrClN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
551.828
MDL number:
Other Notes