Merck
T118362
N-(4-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H12BrCl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
437.123
MDL number:
Other Notes