Merck
T110345
ETHYL 1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.813
MDL number:
Other Notes