Merck
T102083
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H17Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.27
MDL number:
Other Notes