Documentos clave
SYNF311100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F311100, oval shape flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 62,70
US$ 62,70
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 62,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 62,70
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F311100
capacidad
100 mL
100 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)