Merck
S991279
3-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-METHOXY-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14Cl3N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
418.667
MDL number:
Other Notes