Merck
S245062
4-BROMOPHENYL 4-(4-{[(4-BROMOPHENOXY)CARBONYL]AMINO}BENZYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H20Br2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
596.279
MDL number:
Other Notes