Merck
S195960
1-NITRO-4-[(4-{4-[(4-NITROPHENYL)SULFANYL]PHENOXY}PHENYL)SULFANYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H16N2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
476.534
MDL number:
Other Notes