Merck
S194697
4-((5-BROMO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-AMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H11BrN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
375.181
MDL number:
Other Notes