Merck
S138940
(1,1,3-TRIOXO-1,3-DIHYDRO-BENZO(D)ISOTHIAZOL-2-YL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H9NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
255.251
MDL number:
Other Notes