Merck
R898147
PENTYL 1-BENZYL-2-(CINNAMOYLAMINO)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C32H30N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
518.621
MDL number:
Other Notes