Merck
R868809
7-[2-HYDROXY-3-(4-NITROPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-8-[(2-PHENYLETHYL)AMINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H24N6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
480.484
MDL number:
Other Notes