Merck
R864668
(5E)-5-{[3-(3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-PENTYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N4O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
478.596
MDL number:
Other Notes