Merck
R860646
2-METHOXYETHYL (2E)-5-[4-(2-FUROYLOXY)PHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H26N2O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
574.614
MDL number:
Other Notes