Merck
R858935
5-ETHYL-3-METHYL-9,10-DIHYDRO-8H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[3,2-E][1,2,4]TRIAZOLO[4,3-C]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H14N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
258.347
MDL number:
Other Notes