Merck
R856290
5-(4-METHYLPHENYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
397.503
MDL number:
Other Notes