Merck
R824801
METHYL (2E)-2-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H22N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
486.57
MDL number:
Other Notes