Merck
R783285
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20ClN5OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
494.041
MDL number:
Other Notes