Merck
R730408
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26N6O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
514.611
MDL number:
Other Notes