Merck
R651931
3-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H17N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
367.414
MDL number:
Other Notes