Merck
R606634
1-(2-BROMOPHENYL)-6,6-DIMETHYL-1,6-DIHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H15BrClN5
Número de CAS:
Peso molecular:
332.633
MDL number:
Other Notes