Merck
R585343
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)DECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H30Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
482.904
MDL number:
Other Notes