Merck
R582417
2-(5,6-DICHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H11Cl2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
316.143
MDL number:
Other Notes