Merck
R503010
2-(4-METHYL-6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YLOXY)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
302.33
MDL number:
Other Notes